2-Furamide 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Furan-2-carboxamide
B25075.03
B25075.06
B25075.14
B25075.03EA
26.5
EUR
B25075.03
B25075.06
B25075.14
2-Furamide 97%
2-Furamide
Purity: 97%
CAS No.: 609-38-1
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: 139-142°
MDL No.: MFCD00236147
Formel:
C₅H₅NO₂ Molecular Weight: 111.1 g/mol Schmelzpunkt: 139…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236147 CAS-Nummer: 609-38-1 |