4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Zingerone, Vanillylacetone
B25150.03 B25150.06 B25150.14
B25150.03EA 30.9 EUR
B25150.03 B25150.06 B25150.14
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanon 97%
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanon
Purity: 97% CAS No.: 122-48-5 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 39-42° MDL No.: MFCD00048232
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00048232
CAS-Nummer: 122-48-5
EINECS: 204-548-3