Quinoline-N-oxide hydrate, (∼20% H₂O) 97% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B25209.06
B25209.14
B25209.06EA
50.4
EUR
B25209.06
B25209.14
Quinoline-N-oxide hydrate, (∼20% H₂O) 97% (Trockengewicht)
Quinoline-N-oxide hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 64201-64-5
Molecular Formula: C9H7NO.xH2O
Formula Weight: 145.16(anhy)
Flash Point:
Formel:
C₉H₇NO·xH₂O Schmelzpunkt: ∼ 50 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149472 CAS-Nummer: 64201-64-5 EINECS: 216-560-6 |