Chlorpheniramine maleate 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Chlorphenamine maleate
B25238.14 B25238.06
B25238.14EA 85.6 EUR
B25238.14 B25238.06
Chlorpheniramine maleate 99%
Chlorpheniramine maleate
Purity: 99% CAS No.: 113-92-8 Molecular Formula: C20H23ClN2O4 Formula Weight: 390.86 Melting Point: 130-135° MDL No.: MFCD00069225
Formel: C₁₆H₁₉ClN₂
Molecular Weight: 390,86 g/mol
Schmelzpunkt: 130…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069225
CAS-Nummer: 113-92-8
EINECS: 204-037-5