2-Methyl-2-propansulfinamid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
tert-Butylsulphinamide
B25385.03
B25385.06
B25385.03EA
44
EUR
B25385.03
B25385.06
2-Methyl-2-propansulfinamid 97%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Purity: 97%
CAS No.: 146374-27-8
Molecular Formula: (CH3)3CS(O)NH2
Formula Weight: 121.20
Melting Point: 97-101°
MDL No.: MFCD05861480
Formel:
C₄H₁₁NOS Molecular Weight: 121.20 g/mol Schmelzpunkt: 97…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863616 CAS-Nummer: 146374-27-8 |