Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl cyclohex-1-enecarboxylate
B25568.06 B25568.14
B25568.06EA 105 EUR
B25568.06 B25568.14
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 18448-47-0 Molecular Formula: C8H12O2 Formula Weight: 140.18 Flash Point: 73°(165°F) Refractive Index: 1.4770 Boiling Point: 190-192° MDL No.: MFCD00001544
Formel: C₈H₁₂O₂
Molecular Weight: 140.182 g/mol
Siedepunkt: 190…192 °C
Dichte: 1.030
Flammpunkt: 73 °C (165 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001544
CAS-Nummer: 18448-47-0
EINECS: 242-331-5