3,3-Dimethyl-2-oxobutansäure ∼60% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,3-Dimethyl-2-oxobutanoic acid, Trimethylpyruvic Acid
B25582.18 B25582.30
B25582.18EA 36 EUR
B25582.18 B25582.30
3,3-Dimethyl-2-oxobutansäure ∼60% in wässriger Lösung
3,3-Dimethyl-2-oxobutansäure
CAS No.: 815-17-8 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00154352
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00154352
CAS-Nummer: 815-17-8
EINECS: 212-418-2
UN: 3265
ADR: 8 III