3,3-Difluoroazetidine hydrochloride 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3-Difluoroazetidine HCl
H25751.03
H25751.MD
H25751.03EA
475
EUR
H25751.03
H25751.MD
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride 95%
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 288315-03-7
Molecular Formula: C3H5F2N.HCl
Formula Weight: 129.54
Melting Point: 138-140°
MDL No.: MFCD05663714
Formel:
C₃H₆ClF₂N Schmelzpunkt: 138…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663714 CAS-Nummer: 288315-03-7 |