Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Methoxycarbonyl)cyclopropanecarboxylic acid
H25828.06 H25828.03
H25828.06EA 89 EUR
H25828.06 H25828.03
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester
Purity: 97% CAS No.: 113020-21-6 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-57° Boiling Point: 85-87°/0.2mm MDL No.: MFCD06800496
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144.13 g/mol
Siedepunkt: 85…87 °C (0.2 mmHg)
Schmelzpunkt: 50…57 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06800496
CAS-Nummer: 113020-21-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable