N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
H25833.06
H25833.03
H25833.06EA
281
EUR
H25833.06
H25833.03
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide
Purity: 95%
CAS No.: 142492-01-1
Molecular Formula: C4H7F2NO2
Formula Weight: 139.10
Refractive Index: 1.4020
Boiling Point: 40-41°/0.7mm
MDL No.: MFCD06248152
Formel:
C₄H₇F₂NO₂ Molecular Weight: 139,1 g/mol Siedepunkt: 40…41 °C (0,7 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06248152 CAS-Nummer: 142492-01-1 |