3-Azetidinolhydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxyazetidine hydrochloride
H25842.06
H25842.03
H25842.06EA
136
EUR
H25842.06
H25842.03
3-Azetidinolhydrochlorid 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 18621-18-6
Molecular Formula: C3H7NO.HCl
Formula Weight: 109.56
Melting Point: 85-90°
MDL No.: MFCD02683887
Formel:
C₃H₈ClNO Molecular Weight: 109,56 g/mol Schmelzpunkt: 85…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683887 CAS-Nummer: 18621-18-6 |