Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
H25932.06 H25932.03
H25932.06EA 111 EUR
H25932.06 H25932.03
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 25991-27-9 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 74-77° Boiling Point: 146-148°/0.75mm Beilstein Reference: 1424749 MDL No.: MFCD00075443
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 146…148 °C (0,75 mmHg)
Schmelzpunkt: 74…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075443
CAS-Nummer: 25991-27-9
EINECS: 247-397-9