5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H25947.06
H25947.03
H25947.06EA
224
EUR
H25947.06
H25947.03
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 352530-25-7
Molecular Formula: C6H7BO3S
Formula Weight: 169.95
Melting Point: 118-120°
MDL No.: MFCD03093890
Formel:
C₆H₇BO₃S Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093890 CAS-Nummer: 352530-25-7 |