4-tert-Butoxyphenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26013.03 H26013.06
H26013.03EA 65.2 EUR
H26013.03 H26013.06
4-tert-Butoxyphenol 98%
4-tert-Butoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 2460-87-9 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Odour: Phenol-like Melting Point: 151-153° MDL No.: MFCD02183556
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Schmelzpunkt: 151…153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02183556
CAS-Nummer: 2460-87-9