4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Fluorophenyl)butyric Acid
H26035.MD H26035.03
H26035.MDEA 24.9 EUR
H26035.MD H26035.03
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 97%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Purity: 97% CAS No.: 589-06-0 Molecular Formula: C10H11FO2 Formula Weight: 182.20 Melting Point: 44-46° MDL No.: MFCD03788503
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Molecular Weight: 182,2 g/mol
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788503
CAS-Nummer: 589-06-0
EINECS: 209-631-8