3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
H26053.MD H26053.03
H26053.MDEA 62.4 EUR
H26053.MD H26053.03
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Purity: 97% CAS No.: 889940-13-0 Molecular Formula: C5H7F3O2 Formula Weight: 156.12 Melting Point: 66-73° Boiling Point: 76-77°/14mm UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD08445819
Formel: C₅H₇F₃O₂
Molecular Weight: 156.11 g/mol
Siedepunkt: 76…77 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 66…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445819
CAS-Nummer: 889940-13-0
ADR: 8 III