3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26074.06
H26074.03
H26074.06EA
595
EUR
H26074.06
H26074.03
3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone 97%
3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone
Purity: 97%
CAS No.: 5192-62-1
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 209-211°
MDL No.: MFCD00090424
Formel:
C₇H₈O₃ Schmelzpunkt: 209…211 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00090424 CAS-Nummer: 5192-62-1 |