Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
H26083.03 H26083.MD
H26083.03EA 874 EUR
H26083.03 H26083.MD
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
CAS No.: 12245-39-5 Molecular Formula: C13H19O2Rh Formula Weight: 310.19 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD00075046
Formel: C₁₃H₂₀O₂Rh
Molecular Weight: 311,207 g/mol
Schmelzpunkt: 136…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075046
CAS-Nummer: 12245-39-5