1,1'-Binaphthalin-2,2'-diylbis(diphenylphosphin) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26226.14EA
466
EUR
H26226.14
H26226.22
H26226.06
1,1'-Binaphthalin-2,2'-diylbis(diphenylphosphin) ≥98%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formel:
C₄₄H₃₂P₂ Molecular Weight: 622,67 g/mol Schmelzpunkt: 281…285 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010805 CAS-Nummer: 98327-87-8 EINECS: None Merck Index: 14,1223 |