Trimethyl[4-(phenylethinyl)phenyl]silan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Trimethyl[4-(phenylethynyl)phenyl]silane
H26300.03
H26300.06
H26300.14
H26300.03EA
28.4
EUR
H26300.03
H26300.06
H26300.14
Trimethyl[4-(phenylethinyl)phenyl]silan 99%
Trimethyl[4-(phenylethinyl)phenyl]silan
Purity: 99%
CAS No.: 136459-72-8
Molecular Formula: C17H18Si
Formula Weight: 250.42
Melting Point: 37-39°
MDL No.: MFCD09953470
Formel:
C₁₇H₁₈Si Molecular Weight: 250,42 g/mol Schmelzpunkt: 37…39 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09953470 CAS-Nummer: 136459-72-8 |