2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26704.03 H26704.06
H26704.03EA 88.7 EUR
H26704.03 H26704.06
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl ≥99%
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
Purity: 99% CAS No.: 82777-09-1 Molecular Formula: C18H13I Formula Weight: 356.21 Melting Point: 113-116° MDL No.: MFCD00185026
Formel: C₁₈H₁₃I
Schmelzpunkt: 113…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00185026
CAS-Nummer: 82777-09-1