1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DOTA-amide, 2,2',2'',2'''-(1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrayl)tetraacetamide
H26792.MD
H26792.03
H26792.MDEA
115
EUR
H26792.MD
H26792.03
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CAS No.: 157599-02-5
Molecular Formula: C16H32N8O4
Formula Weight: 400.48
MDL No.: MFCD09263318
Formel:
C₁₆H₃₂N₈O₄ Molecular Weight: 400.48 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09263318 CAS-Nummer: 157599-02-5 |