(6-Methyl-2-pyridinyl)methanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-Hydroxymethyl-2-picoline
H26794.06 H26794.14
H26794.06EA 89.9 EUR
H26794.06 H26794.14
(6-Methyl-2-pyridinyl)methanol 98%
(6-Methyl-2-pyridinyl)methanol
Purity: 98% CAS No.: 1122-71-0 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.15 Flash Point: 109°(228°F) Melting Point: 32-34° Boiling Point: 105-108°/12mm MDL No.: MFCD00023520
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.16 g/mol
Siedepunkt: 105…108 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Flammpunkt: 109 °C (228 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023520
CAS-Nummer: 1122-71-0
EINECS: 214-358-2