Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H26876.03
H26876.06
H26876.03EA
29.1
EUR
H26876.03
H26876.06
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane
Purity: 97%
CAS No.: 6213-94-1
Molecular Formula: H2C=CHOSi(CH3)3
Formula Weight: 116.24
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.389
Boiling Point: 74°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00054764
Formel:
C₅H₁₂OSi Molecular Weight: 116.24 g/mol Siedepunkt: 74 °C Dichte: 0.779 Flammpunkt: –19 °C (–2 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054764 CAS-Nummer: 6213-94-1 EINECS: 228-281-7 ADR: 3 II |