1-Methyl-1H-indazol-3-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26879.06 H26879.03
H26879.06EA 109 EUR
H26879.06 H26879.03
1-Methyl-1H-indazol-3-carbonsäure 97%
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 50890-83-0 Molecular Formula: C9H8N2O2 Formula Weight: 176.17 Melting Point: ca 218° dec. MDL No.: MFCD00272569
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176.17 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 218 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272569
CAS-Nummer: 50890-83-0