3-Brom-1,2-benzoldiol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromobenzene-1,2-diol, 1-Bromo-2,3-dihydroxybenzene
H26925.MD
H26925.03
H26925.MDEA
101
EUR
H26925.MD
H26925.03
3-Brom-1,2-benzoldiol 95%
3-Brom-1,2-benzoldiol
Purity: 95%
CAS No.: 14381-51-2
Molecular Formula: C6H5BrO2
Formula Weight: 189.01
Melting Point: 39-42°
MDL No.: MFCD00869768
Formel:
C₆H₅BrO₂ Molecular Weight: 189,01 g/mol Schmelzpunkt: 39…42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00869768 CAS-Nummer: 14381-51-2 |