Homoveratrylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Homoveratryl Alcohol, 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol, 3,4-Dimethoxybenzeneethanol, 3,4-Dimethoxyphenethyl Alcohol
H26941.18
H26941.09
H26941.18EA
278
EUR
H26941.18
H26941.09
Homoveratrylalkohol 98%
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 7417-21-2
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₄O₃ Molecular Weight: 182,22 g/mol Siedepunkt: 172…174 °C (17 mmHg) Schmelzpunkt: 45…49 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002894 CAS-Nummer: 7417-21-2 EINECS: 231-032-5 |