2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
H26973.14
H26973.06
H26973.14EA
232
EUR
H26973.14
H26973.06
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde 99%
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 73568-29-3
Molecular Formula: C11H8ClNO2
Formula Weight: 221.64
Flash Point: -9°(16°F)
Melting Point: 146-151°
MDL No.: MFCD00160585
Formel:
C₁₁H₈ClNO₂ Molecular Weight: 221.64 g/mol Schmelzpunkt: 146…151 °C Flammpunkt: –9 °C (16 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00160585 CAS-Nummer: 73568-29-3 |