1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(2R,3S)-2-(Hydroxymethyl)-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol
H27181.03
H27181.06
H27181.03EA
71
EUR
H27181.03
H27181.06
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 96%
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Purity: 96%
CAS No.: 60134-26-1
Molecular Formula: C6H12O4
Formula Weight: 148.17
Flash Point:
Formel:
C₆H₁₂O₄ Molecular Weight: 148,17 g/mol Dichte: 1,224 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134161 CAS-Nummer: 60134-26-1 |