4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methyl-2H-1,4-Benzoxazin-3-one
H27196.14 H27196.06
H27196.14EA 92.5 EUR
H27196.14 H27196.06
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 98% CAS No.: 21744-84-3 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 58-60° MDL No.: MFCD00601365
Formel: C₉H₉NO₂
Molecular Weight: 163.18 g/mol
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00601365
CAS-Nummer: 21744-84-3