Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H27244.14 H27244.06
H27244.14EA 96.9 EUR
H27244.14 H27244.06
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate 98%
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate
Purity: 98% CAS No.: 932750-29-3 Molecular Formula: C9H13NO3 Formula Weight: 183.21 Melting Point: 71-73° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD01743485
Formel: C₉H₁₃NO₃
Molecular Weight: 183,21 g/mol
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01743485
CAS-Nummer: 932750-29-3
ADR: 6.1,III