1-Aminocyclopropancarbonitrilhydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H27288.03 H27288.06
H27288.03EA 37.1 EUR
H27288.03 H27288.06
1-Aminocyclopropancarbonitrilhydrochlorid 97%
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 127946-77-4 Molecular Formula: C4H6N2.HCl Formula Weight: 118.56 Melting Point: ca 220° dec. UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD04114063
Formel: C₄H₇ClN₂
Molecular Weight: 118,56 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 220 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114063
CAS-Nummer: 127946-77-4
ADR: 6.1,III