(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (R)-tert-Butyl (2-hydroxypropyl)carbamate
H27296.03 H27296.06
H27296.03EA 111 EUR
H27296.03 H27296.06
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Purity: 98% CAS No.: 119768-44-4 Molecular Formula: C8H17NO3 Formula Weight: 175.23 Refractive Index: 1.4460 Optical Rotation: -24° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD04974338
Formel: C₈H₁₇NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04974338
CAS-Nummer: 119768-44-4