(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
H27424.14 H27424.06 H27424.03
H27424.14EA 581 EUR
H27424.14 H27424.06 H27424.03
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
Purity: 99% CAS No.: 23294-41-9 Molecular Formula: C16H19N Formula Weight: 225.34 Boiling Point: 98°/0.3mm MDL No.: MFCD00243088
Formel: C₁₆H₁₉N
Molecular Weight: 225,34 g/mol
Siedepunkt: 98 °C (0,3 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00243088
CAS-Nummer: 23294-41-9