6-Bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27460.MD H27460.03
H27460.MDEA 155 EUR
H27460.MD H27460.03
6-Bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid 95%
6-Bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid
Purity: 95% CAS No.: 1072944-23-0 Molecular Formula: C7H9BBrNO2 Formula Weight: 229.87 Melting Point: ca 145° dec. MDL No.: MFCD09037491
Formel: C₇H₉BBrNO₂
Molecular Weight: 229,87 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 145 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037491
CAS-Nummer: 1072944-23-0