1-Cyclopropyl-4-piperidinone 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H27495.06
H27495.14
H27495.03
H27495.06EA
160
EUR
H27495.06
H27495.14
H27495.03
1-Cyclopropyl-4-piperidinone 98%
1-Cyclopropyl-4-piperidinone
Purity: 98%
CAS No.: 62813-01-8
Molecular Formula: C8H13NO
Formula Weight: 139.20
MDL No.: MFCD07374375
Formel:
C₈H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07374375 CAS-Nummer: 62813-01-8 |