(S)-1-Cyclopropylethylamine ≥98%, ee 98%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-1-Cyclopropylethanamine
H27499.06
H27499.03
H27499.06EA
215
EUR
H27499.06
H27499.03
(S)-1-Cyclopropylethylamine ≥98%, ee 98%, ChiPros®
(S)-1-Cyclopropylethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 195604-39-8
Molecular Formula: C5H11N
Formula Weight: 85.15
Flash Point: 3°(37°F)
Melting Point: -68°
Boiling Point: 95°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD08064289
Formel:
C₅H₁₁N Molecular Weight: 85,15 g/mol Siedepunkt: 95 °C Schmelzpunkt: –68 °C Dichte: 0,799 Flammpunkt: 3 °C (37 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08064289 CAS-Nummer: 195604-39-8 UN: 2733 ADR: 3,II |