Ethyl-trans-4-bromocinnamate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(E)-Ethyl 3-(4-bromophenyl)acrylate
H27544.14
H27544.06
H27544.14EA
179
EUR
H27544.14
H27544.06
Ethyl-trans-4-bromocinnamate 98%
Ethyl-trans-4-bromocinnamate
Purity: 98%
CAS No.: 24393-53-1
Molecular Formula: C11H11BrO2
Formula Weight: 255.11
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 255,11 g/mol Siedepunkt: 180 °C (18 mmHg) Dichte: 1,359 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012226 CAS-Nummer: 24393-53-1 |