3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic Acid
H27581.MD H27581.03
H27581.MDEA 29.9 EUR
H27581.MD H27581.03
3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 73096-39-6 Molecular Formula: C8H6N4O2 Formula Weight: 190.16 Melting Point: 284-286° MDL No.: MFCD03821131
Formel: C₈H₆N₄O₂
Molecular Weight: 190,16 g/mol
Schmelzpunkt: 284…286 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03821131
CAS-Nummer: 73096-39-6