4-Cyanopiperidine 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Piperidine-4-carbonitrile
H27722.14
H27722.06
H27722.14EA
203
EUR
H27722.14
H27722.06
4-Cyanopiperidine 96%
4-Cyanopiperidine
Purity: 96%
CAS No.: 4395-98-6
Molecular Formula: C6H10N2
Formula Weight: 110.16
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.4755
Odour: Amine-like
Boiling Point: 226°
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD05022468
Formel:
C₆H₁₀N₂ Molecular Weight: 110,16 g/mol Siedepunkt: 226 °C Dichte: 0,98 Flammpunkt: 91 °C (196 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05022468 CAS-Nummer: 4395-98-6 ADR: 6.1,III |