Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Methyl 4-methoxy-1H-indole-2-carboxylate
H27743.03
H27743.MD
H27743.03EA
102
EUR
H27743.03
H27743.MD
Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate 99%
Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 111258-23-2
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.21
Melting Point: 140-142°
MDL No.: MFCD00134300
Formel:
C₁₁H₁₁NO₃ Molecular Weight: 205.21 g/mol Schmelzpunkt: 140…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134300 CAS-Nummer: 111258-23-2 |