7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27771.MD H27771.03
H27771.MDEA 59.4 EUR
H27771.MD H27771.03
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline
Purity: 97% CAS No.: 325-14-4 Molecular Formula: C10H6F3N Formula Weight: 197.16 Melting Point: 65-66° MDL No.: MFCD00833760
Formel: C₁₀H₆F₃N
Schmelzpunkt: 65…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00833760
CAS-Nummer: 325-14-4