Ethyl-2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate
H27775.03 H27775.06
H27775.03EA 46.1 EUR
H27775.03 H27775.06
Ethyl-2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate 97%
Ethyl-2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 150190-03-7 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.20 Melting Point: 188-190° MDL No.: MFCD09953494
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181,20 g/mol
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953494
CAS-Nummer: 150190-03-7