2-Methylcyclopropanecarboxylic acid cis- und trans-Gemisch 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H27815.09
H27815.03
H27815.09EA
101
EUR
H27815.09
H27815.03
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid cis- und trans-Gemisch 97%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 29555-02-0
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.439
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 2323873
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00001293
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 200…203 °C Dichte: 1,027 Flammpunkt: 88 °C (190 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001293 CAS-Nummer: 29555-02-0 EINECS: 249-693-3 UN: 3265 ADR: 8,II |