2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H27843.MD H27843.03
H27843.MDEA 35.7 EUR
H27843.MD H27843.03
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Purity: 95% CAS No.: 5946-39-4 Molecular Formula: C9H12N2 Formula Weight: 148.21 Melting Point: 96-100° UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD03789577
Formel: C₉H₁₂N₂
Molecular Weight: 148,21 g/mol
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03789577
CAS-Nummer: 5946-39-4
ADR: 8,III