N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline, cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-cis-Hyp-OH, cis-N-Boc-4-hydroxy-L-proline, Boc-Cis-Hyp-OH, (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
H27850.03
H27850.06
H27850.03EA
54
EUR
H27850.03
H27850.06
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Purity: 97%
CAS No.: 87691-27-8
Molecular Formula: C10H17NO5
Formula Weight: 231.25
Melting Point: ca 146° dec.
MDL No.: MFCD02094406
Formel:
C₁₀H₁₇NO₅ Molecular Weight: 231,248 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 146 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02094406 CAS-Nummer: 87691-27-8 UN: 3077 ADR: 9,III |