3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
7-Amino-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
H27862.06
H27862.03
H27862.06EA
80.5
EUR
H27862.06
H27862.03
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine 98%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine
Purity: 98%
CAS No.: 175136-34-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Siedepunkt: 123…128 °C (0,2 mmHg) Schmelzpunkt: 79…81 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00218806 CAS-Nummer: 175136-34-2 |