4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
H27945.03 H27945.06
H27945.03EA 49 EUR
H27945.03 H27945.06
4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 1073353-60-2 Molecular Formula: C16H24BNO4 Formula Weight: 305.18 Melting Point: 73-76° MDL No.: MFCD09266188
Formel: C₁₆H₂₄BNO₄
Molecular Weight: 305.18 g/mol
Schmelzpunkt: 73…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09266188
CAS-Nummer: 1073353-60-2