2-Cyclohexylethanamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-Aminoethyl)cyclohexane, 2-Cyclohexylethylamine
H27987.06
H27987.03
H27987.06EA
392
EUR
H27987.06
H27987.03
2-Cyclohexylethanamine 97%
2-Cyclohexylethanamine
Purity: 97%
CAS No.: 4442-85-7
Molecular Formula: C8H17N
Formula Weight: 127.23
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00058668
Formel:
C₈H₁₇N Molecular Weight: 127.23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01734731 CAS-Nummer: 4442-85-7 EINECS: 224-673-7 UN: 2735 ADR: 8 III |