Ethyl-α-4-dibromophenylacetate ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl 2-bromo-2-(4-bromophenyl)acetate
H28093.14 H28093.06
H28093.14EA 460 EUR
H28093.14 H28093.06
Ethyl-α-4-dibromophenylacetate ≥97%
Ethyl-alpha-4-dibromophenylacetate
Purity: 97+% CAS No.: 77143-76-1 Molecular Formula: C10H10Br2O2 Formula Weight: 321.99 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.571 Boiling Point: 140°/5mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD09953497
Formel: C₁₀H₁₀Br₂O₂
Molecular Weight: 321,99 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,642
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953497
CAS-Nummer: 77143-76-1
ADR: 8,II